Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52365.MD H52365.03 H52365.06
H52365.MDEA 95.87 EUR
H52365.MD H52365.03 H52365.06
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 367-83-9 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 MDL No.: MFCD00272566
Vzorec: C₈H₇FO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272566
Číslo CAS: 367-83-9