Tlačiť
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32033.06 H32033.14
H32033.06EA 126.18 EUR
H32033.06 H32033.14
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 146137-76-0 Molecular Formula: C7H4FlO Formula Weight: 250.01 Melting Point: 42-46° MDL No.: MFCD03093999
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.01
Teplota tavenia: 42…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093999
Číslo CAS: 146137-76-0