Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
H26626.03 H26626.06
H26626.03EA 116.16 EUR
H26626.03 H26626.06
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 146137-80-6 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Refractive Index: 1.5240
Vzorec: C₈H₇FO
Mw: 138.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094325
Číslo CAS: 146137-80-6