1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
A13084.0CEA
472.12
EUR
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Purity: 98%
CAS No.: 77-99-6
Molecular Formula: C6H14O3
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 59-60°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1698309
MDL No.: MFCD00004694
Vzorec:
C₆H₁₄O₃ Mw: 134.18 Teplota varu: 296…298 °C Teplota tavenia: 59…60 °C Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 172 °C (341 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004694 Číslo CAS: 77-99-6 EINECS: 201-074-9 |