Tlačiť
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
148083-3KG 148083-500G
SIAL148083-3KGEA 140.79 EUR
SIAL148083-3KG SIAL148083-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Mw: 134.18
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 53
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004694
Číslo CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9