Tlačiť
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 79.42 EUR
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane 98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Mw: 134.18
Teplota varu: 160 °C (.7hPa)
Teplota tavenia: 56…60 °C
Teplota vzplanutia: 172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004694
Číslo CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g