Tlačiť
2-Ethoxybenzamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethenzamide
117870050 117871000
ACRO117870050EA 38.45 EUR
ACRO117870050 ACRO117871000
2-Ethoxybenzamide 97%
2-Ethoxybenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.19
Teplota varu: 333
Teplota tavenia: 129…134 °C
Číslo MDL: MFCD00007977
Číslo CAS: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %