2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316318-10KG-K
W316318-1KG-K
W316318-5KG-K
SIALW316318-10KG-KEA
0
EUR
SIALW316318-10KG-K
SIALW316318-1KG-K
SIALW316318-5KG-K
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetylfuran
Vzorec:
C₆H₆O₂ Mw: 110.11 Teplota varu: 183 Teplota tavenia: 29…33 °C Hustota: 1.098 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00003242 Číslo CAS: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 OSN: 2811 ADR: 6.1 II |