Tlačiť
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A16254-100G A16254-25G
SIALA16254-100GEA 68.5 EUR
SIALA16254-100G SIALA16254-25G
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetylfuran
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.11
Teplota varu: 183
Teplota tavenia: 29…33 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003242
Číslo CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 II