Tlačiť
2-Acetylfuran 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
102551000 102552500
ACRO102551000EA 68.1 EUR
ACRO102551000 ACRO102552500
2-Acetylfuran 99%
2-Acetylfuran
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.11
Teplota varu: 67 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1.098 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003242
Číslo CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %