2-Acetylfuran ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
A14938.18
A14938.30
A14938.18EA
37.41
EUR
A14938.18
A14938.30
2-Acetylfuran ≥99%
2-Acetylfuran
Purity: 99%
CAS No.: 1192-62-7
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 107909
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003242
Vzorec:
C₆H₆O₂ Mw: 110.11 Teplota varu: 171…173 °C Teplota tavenia: 27…30 °C Hustota: 1.098 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003242 Číslo CAS: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 OSN: 2811 ADR: 6.1 II |