Tlačiť
2-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159573-25G 159573-5G
SIAL159573-25GEA 364.22 EUR
SIAL159573-25G SIAL159573-5G
2-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Furonitrile
Vzorec: C₅H₃NO
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003223
Číslo CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
OSN: 1992
ADR: 3,III