Tlačiť
2-Furonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
170430050 170430250
ACRO170430050EA 101.08 EUR
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitrile 99%
2-Furonitrile
Vzorec: C₅H₃NO
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Číslo MDL: MFCD00003223
Číslo CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %