2-Furonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 617-90-3
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Recognizable
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 107033
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00003223
Vzorec:
C₅H₃NO Teplota varu: 146…148 °C Hustota: 1,062 Teplota vzplanutia: 35 °C (95 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003223 Číslo CAS: 617-90-3 EINECS: 210-537-4 OSN: 1993 ADR: 3,III |