Tlačiť
2-Chlorothanesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
A15377.30EA 907.34 EUR
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
2-Chlorothanesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1622-32-8 Molecular Formula: C2H4Cl2O2S Formula Weight: 163.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4915 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1751202 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00007461
Vzorec: C₂H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 203 °C
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 1,560
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007461
Číslo CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
OSN: 3390
ADR: 6.1,I