Tlačiť
2-Chlorobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
592277-25G 592277-5G
SIAL592277-25GEA 367.03 EUR
SIAL592277-25G SIAL592277-5G
2-Chlorobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Číslo MDL: MFCD00051944
Číslo CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3