Tlačiť
2-Chlorobenzimidazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
A12193.06 A12193.14 A12193.22
A12193.06EA 92.66 EUR
A12193.06 A12193.14 A12193.22
2-Chlorobenzimidazole ≥97%
2-Chlorobenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 4857-06-1 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: ca 180-185° Beilstein Reference: 116526
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: ∼ 180…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051944
Číslo CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3