Tlačiť
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
360820010 360820050
ACRO360820010EA 44.12 EUR
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Mw: 172.57
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234160
Číslo CAS: 22280-60-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %