Tlačiť
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
360830010 360830050
ACRO360830010EA 89.45 EUR
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03085820
Číslo CAS: 56057-19-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %