Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8%
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83676.230EA
154.49
EUR
83676.230
83676.290
83676.269
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8%
Acetonitril
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Vzorec:
H₃CCN Mw: 41,05 g/mol Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001878 Číslo CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 OSN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 10 ppm |