Tlačiť
2-Chloro-1-methylimidazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1-methyl-1H-imidazole
H51867.MD H51867.03
H51867.MDEA 100.28 EUR
H51867.MD H51867.03
2-Chloro-1-methylimidazole ≥97%
2-Chloro-1-methylimidazole
Purity: 97+% CAS No.: 253453-91-7 Molecular Formula: C4H5ClN2 Formula Weight: 116.55 Melting Point: -10° MDL No.: MFCD02179531
Vzorec: C₄H₅ClN₂
Teplota tavenia: –10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179531
Číslo CAS: 253453-91-7