2-Chloro-1-methylimidazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Chloro-1-methyl-1H-imidazole
H51867.MD
H51867.03
H51867.MDEA
100.28
EUR
H51867.MD
H51867.03
2-Chloro-1-methylimidazole ≥97%
2-Chloro-1-methylimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 253453-91-7
Molecular Formula: C4H5ClN2
Formula Weight: 116.55
Melting Point: -10°
MDL No.: MFCD02179531
Vzorec:
C₄H₅ClN₂ Teplota tavenia: –10 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02179531 Číslo CAS: 253453-91-7 |