Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26109.MD H26109.03
H26109.MDEA 35.66 EUR
H26109.MD H26109.03
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 102684-91-3 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.511
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.02
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973760
Číslo CAS: 102684-91-3