Tlačiť
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
478075-25G 478075-5G
SIAL478075-25GEA 396.15 EUR
SIAL478075-25G SIAL478075-5G
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.05
Číslo MDL: MFCD02380230
Číslo CAS: 2973-58-2