Tlačiť
2-Adamantylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Aminoadamantane hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylamine hydrochloride, 2-Adamantanamine hydrochloride, Adamantan-2-amine hydrochloride, 2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 2-Adamantanammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
153818-25G 153818-5G
SIAL153818-25GEA 366.63 EUR
SIAL153818-25G SIAL153818-5G
2-Adamantylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Adamantylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Mw: 187.71
Teplota tavenia: 300
Číslo MDL: MFCD00074743
Číslo CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2