2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Aminoadamantane hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylamine hydrochloride, 2-Adamantanamine hydrochloride, Adamantan-2-amine hydrochloride, 2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 2-Adamantanammonium chloride
A17140.03
A17140.06
A17140.14
A17140.03EA
33.61
EUR
A17140.03
A17140.06
A17140.14
2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
2-Adamantylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 10523-68-9
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₈ClN Mw: 187.71 Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074743 Číslo CAS: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |