Tlačiť
2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminoadamantane hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylamine hydrochloride, 2-Adamantanamine hydrochloride, Adamantan-2-amine hydrochloride, 2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 2-Adamantanammonium chloride
A17140.03 A17140.06 A17140.14
A17140.03EA 33.61 EUR
A17140.03 A17140.06 A17140.14
2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
2-Adamantylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 10523-68-9 Molecular Formula: C10H17N.HCl Formula Weight: 187.71 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4297901
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Mw: 187.71
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074743
Číslo CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2