2-Aminothiobenzamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H51809.03
H51809.06
H51809.03EA
58.97
EUR
H51809.03
H51809.06
2-Aminothiobenzamide 97%
2-Aminothiobenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 2454-39-9
Molecular Formula: C7H8N2S
Formula Weight: 152.21
Melting Point: 115-120°
MDL No.: MFCD00963496
Vzorec:
C₇H₈N₂S Teplota tavenia: 115…120 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00963496 Číslo CAS: 2454-39-9 |