Tlačiť
2-Aminothiobenzamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51809.03 H51809.06
H51809.03EA 58.97 EUR
H51809.03 H51809.06
2-Aminothiobenzamide 97%
2-Aminothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 2454-39-9 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Melting Point: 115-120° MDL No.: MFCD00963496
Vzorec: C₇H₈N₂S
Teplota tavenia: 115…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00963496
Číslo CAS: 2454-39-9