Tlačiť
2-Aminobenzimidazole 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
174020250 174021000
ACRO174020250EA 125.95 EUR
ACRO174020250 ACRO174021000
2-Aminobenzimidazole 99+%
2-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Mw: 133.15
Teplota varu: 381
Teplota tavenia: 228…232 °C
Číslo MDL: MFCD00005596
Číslo CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %