2-Aminobenzimidazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
L02066.06
L02066.14
L02066.22
L02066.06EA
39.51
EUR
L02066.06
L02066.14
L02066.22
2-Aminobenzimidazole ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 934-32-7
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 116525
Vzorec:
C₇H₇N₃ Mw: 133.15 Teplota varu: 381 Teplota tavenia: 228…232 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005596 Číslo CAS: 934-32-7 EINECS: 213-280-6 |