Tlačiť
2-Aminobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
171778-25G 171778-5G
SIAL171778-25GEA 118.33 EUR
SIAL171778-25G SIAL171778-5G
2-Aminobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Mw: 133.15
Teplota varu: 381
Teplota tavenia: 226…231 °C
Číslo MDL: MFCD00005596
Číslo CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6