Tlačiť
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Hydroxyanthranilic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
148776-1G 148776-250MG
SIAL148776-1GEA 906.14 EUR
SIAL148776-1G SIAL148776-250MG
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 164
Číslo MDL: MFCD00007700
Číslo CAS: 548-93-6
EINECS: 208-962-5