Tlačiť
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31974.MD H31974.03
H31974.MDEA 73.81 EUR
H31974.MD H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 532967-21-8 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 179-182° MDL No.: MFCD07772042
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 179…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772042
Číslo CAS: 532967-21-8