Tlačiť
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32250.MD H32250.03
H32250.MDEA 102.69 EUR
H32250.MD H32250.03
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 152434-88-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD08275284
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 110…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275284
Číslo CAS: 152434-88-3