Acetonitril ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20071.294EA
55.6
EUR
20071.294
20071.328
20071.460
20071.550
20071.950
Acetonitril ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 5 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001878 Číslo CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 OSN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
IR Spectrum | Passes test |
Solution (100 g/l) | Passes test |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0006 meq/g |
Boiling point | 80 - 82 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.781 - 0.784 |
Density (20/20) | 0.782 - 0.785 |
Refractive index (20°C) | 1.343 - 1.345 |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.15 % |
CN (Cyanide) | Max. 50 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.02 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.04 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.05 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |
Transmittance (255-420 nm) | Min. 98 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |