Tlačiť
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31528.03 H31528.06
H31528.03EA 134.78 EUR
H31528.03 H31528.06
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 918523-99-6 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD04112521
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Mw: 158.1
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112521
Číslo CAS: 918523-99-6