Tlačiť
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
361050010 361050050
ACRO361050010EA 46.13 EUR
ACRO361050010 ACRO361050050
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
2,5-Dibromo-4-picoline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Teplota tavenia: 37…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234955
Číslo CAS: 3430-26-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %