Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32617.06 H32617.14
H32617.06EA 125.78 EUR
H32617.06 H32617.14
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 153775-33-8 Molecular Formula: C7H3F2NO4 Formula Weight: 203.10 Melting Point: 125-133° MDL No.: MFCD04115713
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Mw: 203.1
Teplota tavenia: 125…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115713
Číslo CAS: 153775-33-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 II