2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-Dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
A19718.09
A19718.18
A19718.88
A19718.09EA
221.82
EUR
A19718.09
A19718.18
A19718.88
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 28286-86-4
Molecular Formula: C7H5Cl3O2S
Formula Weight: 259.54
Melting Point: 70-73°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044016
Vzorec:
C₇H₅Cl₃O₂S Teplota tavenia: 70…73 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044016 Číslo CAS: 28286-86-4 EINECS: 248-938-1 OSN: 3261 ADR: 8,II |