2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
H32746.MD
H32746.03
H32746.MDEA
78.62
EUR
H32746.MD
H32746.03
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 220239-64-5
Molecular Formula: C6H2ClF3O2S
Formula Weight: 230.59
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD01091015
Vzorec:
C₆H₂ClF₃O₂S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01091015 Číslo CAS: 220239-64-5 OSN: 3265 ADR: 8,II |