Tlačiť
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
241810250 241811000
ACRO241810250EA 51.27 EUR
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Mw: 215.99
Teplota varu: 176 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 8…9 °C
Hustota: 1.549 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042243
Číslo CAS: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %