Tlačiť
Mucic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M89617-100G M89617-500G
SIALM89617-100GEA 75.01 EUR
SIALM89617-100G SIALM89617-500G
Mucic acid, Sigma-Aldrich®
Mucic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₈
Teplota tavenia: 220…225 °C
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004239
Číslo CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0