Mucic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
B24170.22
B24170.36
B24170.22EA
64.98
EUR
B24170.22
B24170.36
Mucic acid ≥98%
Mucic acid
Purity: 98%
CAS No.: 526-99-8
Molecular Formula: C6H10O8
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1728117
Merck Reference: 14,4331
MDL No.: MFCD00004239
Vzorec:
C₆H₁₀O₈ Teplota tavenia: ∼ 210 °C (rozkl.) Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004239 Číslo CAS: 526-99-8 EINECS: 208-404-0 Merck Index: 14,4331 |