Tlačiť
Mucic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
128041000 128045000
ACRO128041000EA 69.8 EUR
ACRO128041000 ACRO128045000
Mucic acid 98%
Mucic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₈
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004239
Číslo CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Lithium (Li) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0002 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Rubidium (Rb) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.0005 %