Tlačiť
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
B25548.06 B25548.14
B25548.06EA 59.28 EUR
B25548.06 B25548.14
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96% CAS No.: 4857-04-9 Molecular Formula: C8H7ClN2 Formula Weight: 166.61 Melting Point: 141-143° dec. MDL No.: MFCD00005602
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Mw: 166.61
Teplota tavenia: 141…143 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005602
Číslo CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8