Tlačiť
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
109390050 109390250
ACRO109390050EA 54.08 EUR
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Mw: 166.61
Teplota tavenia: 145…150 °C
Číslo MDL: MFCD00005602
Číslo CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %