Tlačiť
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
H52467.03 H52467.06
H52467.03EA 129.96 EUR
H52467.03 H52467.06
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 91983-14-1 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD01318941
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318941
Číslo CAS: 91983-14-1