Tlačiť
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
128643-100G 128643-500G 128643-5G
SIAL128643-100GEA 141.6 EUR
SIAL128643-100G SIAL128643-500G SIAL128643-5G
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 241 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7,8 °C
Hustota: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
Číslo MDL: MFCD00006364
Číslo CAS: 103-74-2
EINECS: 203-140-2