Tlačiť
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
M-Clarity™ quality level = MQ200
101036-25G 101036-5G
SIAL101036-25GEA 804.33 EUR
SIAL101036-25G SIAL101036-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃O
Mw: 249.27
Teplota varu: 412
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004071
Číslo CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9