Tlačiť
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
A17475.03 A17475.06 A17475.14
A17475.03EA 50.07 EUR
A17475.03 A17475.06 A17475.14
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 85-85-8 Molecular Formula: C15H11N3O Formula Weight: 249.27 Melting Point: 138-141° Beilstein Reference: 206390
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃O
Mw: 249.27
Teplota varu: 412
Teplota tavenia: 138…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004071
Číslo CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9