Tlačiť
1-Isoquinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Isoquinoline-1-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
150134-25G 150134-5G
SIAL150134-25GEA 264.37 EUR
SIAL150134-25G SIAL150134-5G
1-Isoquinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota varu: 345
Teplota tavenia: 161
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006901
Číslo CAS: 486-73-7
EINECS: 207-639-6