Tlačiť
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DMP 30, Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute, 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl) phenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T58203-250ML T58203-50ML
SIALT58203-250MLEA 98.68 EUR
SIALT58203-250ML SIALT58203-50ML
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol
Vzorec: C₁₅H₂₇N₃O
Teplota varu: 130…135 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,974 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00008330
Číslo CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9